Principaux documents
GF78349696
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 1.6 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonyme(s) :
EI313020
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 783-496-96
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.6 mm
Couleur
clear amber
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable