Principaux documents
GF76656088
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 34ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 150ám
Synonyme(s) :
PP308706
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 766-560-88
Taille
250 × 250 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable