Principaux documents
GF75285737
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Synonyme(s) :
CU205140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 752-857-37
Longueur
500 m
Diamètre
0.25 mm