Principaux documents
GF75203254
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.8 mm diameter, length 20 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT047918
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 752-032-54
Longueur
20 mm
Diamètre
1.8 mm