Principaux documents
GF75012724
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Synonyme(s) :
AL137910
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 750-127-24
Longueur
1000 mm
Diamètre
10 mm