GF73361639
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.013 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ES301130
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 733-616-39
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.013 mm
Couleur
clear clear
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable