Principaux documents
GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI637950
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 715-189-89
Longueur
100 mm
Diamètre
5.0 mm