GF68576990
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, light blue
Synonyme(s) :
AM301025
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 685-769-90
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.025 mm
Couleur
light blue