GF68441845
Silver
sphere, 100pcs, diameter 0.5mm, precision sphere grade
Synonyme(s) :
Silver, AG006840
About This Item
Produits recommandés
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 684-418-45
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable