Principaux documents
GF67398115
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
Synonyme(s) :
AL609300
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.5%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 673-981-15
Diamètre
50 mm
Épaisseur
3.15 mm