GF66409050
Titanium
rod, 6.35 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
TI007922
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.99%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 664-090-50
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Longueur
50 mm
Diamètre
6.35 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable