Principaux documents
GF65720291
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 44, L 500 m, filament diameter 0.0211mm
Synonyme(s) :
FP305744
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 657-202-91
Longueur
500 m
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable