Principaux documents
GF63894145
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
W 506010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 638-941-45
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 (micron)