GF63686144
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
MO075140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 636-861-44
L × diam.
2 m × 0.25 mm