GF63666737
Nickel silver
rod, Cu45%/Zn43%/Ni10%/Pb2%, 20.5 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
CZ047930
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 636-667-37
Longueur
200 mm
Diamètre
20.5 mm