GF61961362
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AU065110
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 619-613-62
L × diam.
0.1 m × 0.125 mm