Principaux documents
GF61136041
Gold/Germanium eutectic
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
AU040260
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 611-360-41
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.025 mm