Principaux documents
GF58534656
Aluminum/Magnesium
tube, Al 97%/Mg 3%, outside diameter 0.75 mm, length 600 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonyme(s) :
AL017160
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 585-346-56
Longueur
600 mm
D.E.
0.75 mm
Épaisseur de la paroi
0.125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable