GF58275883
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
PD270250
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil (temper - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 582-758-83
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.125 mm