Principaux documents
GF56765807
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607955
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 567-658-07
Longueur
50 mm
Diamètre
32 mm