Principaux documents
GF56723025
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 200 m, filament diameter 0.023mm
Synonyme(s) :
AM325750
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 567-230-25
Longueur
200 m