GF56184655
Zinc
foil, 6mm disks, thickness 0.0025mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000080
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 561-846-55
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.0025 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N