Principaux documents
GF55624181
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g, 99.999%
Synonyme(s) :
FE236010
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.999%
Forme
powder (atomized)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 556-241-81
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm