Principaux documents
GF54910009
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 20 × 20 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613100
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 549-100-09
Taille
20 × 20 mm
Épaisseur
1.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable