Principaux documents
GF54545148
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FE210250
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
light tight (lt)
Forme
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 545-451-48
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.05 mm