Principaux documents
GF54017007
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL417250
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 540-170-07
Longueur
500 mm
D.E.
24.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm