GF52250565
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), sphere, diam. 1.59 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonyme(s) :
OX316810
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 522-505-65
Diamètre
1.59 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable