GF52202988
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, grade dx310
Synonyme(s) :
ME316309
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 522-029-88
Poids
500 g
Taille nominale des granulés
3 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.