GF51152475
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
AL607160
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 511-524-75
Longueur
100 mm
D.E.
8.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm