GF50752885
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU045840
About This Item
Produits recommandés
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 507-528-85
Longueur
100 mm
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :