Principaux documents
GF50091162
Aluminum/Silicon
foil, Al 88%/Si 12%, thickness 7.0 mm, size 71 × 88 mm
Synonyme(s) :
AL130900
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 500-911-62
Taille
71 × 88 mm
Épaisseur
7.0 mm