Principaux documents
GF49368415
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 5 mm, size 500 × 500 mm, natural
Synonyme(s) :
PP303055
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 493-684-15
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
5 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable