GF49337231
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
Synonyme(s) :
B 005908
About This Item
Produits recommandés
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 493-372-31
Résistivité
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Longueur
10 m
Diamètre
0.080 mm
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable