GF48528591
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ES301250
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 485-285-91
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
clear clear
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable