GF48383286
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 1 m, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
NI050237
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 483-832-86
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Épaisseur
0.10 mm