GF46641225
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m
Synonyme(s) :
AE035160
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.5%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 466-412-25
Longueur
0.1 m
Diamètre
1.0 mm