Principaux documents
GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
TK025120
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 450-594-85
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable