Principaux documents
GF44040675
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, natural
Synonyme(s) :
ME311051
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 440-406-75
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable