Principaux documents
GF43463831
Manganese/nickel
foil, Mn 88%/Ni 12%, thickness 0.5 mm, 8 mm diameter, temper as rolled
Synonyme(s) :
MN010270
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 434-638-31
Diamètre
8 mm
8 mm
Épaisseur
0.5 mm