Principaux documents
GF42345671
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL607080
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 423-456-71
Longueur
300 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm