Principaux documents
GF39959364
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm, black
Synonyme(s) :
ST323300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 399-593-64
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
3 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3