GF39237857
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 0.2m coil, 38mm coil width, 0.60mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI090300
About This Item
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 392-378-57
L × l × épaisseur
0.2 m × 38 mm × 0.60 mm