Principaux documents
GF37786843
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613120
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 377-868-43
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
2.0 mm