Principaux documents
GF37407933
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
IN135130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 374-079-33
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.25 mm