Principaux documents
GF36617317
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 2 mm, size 600 × 600 mm, grade high purity
Synonyme(s) :
ME303021
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 366-173-17
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
2 mm