Principaux documents
GF34309830
Iron
wire, 1.0 mm diameter, length 20 m, purity 99.5%
Synonyme(s) :
FE005172
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.5%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 343-098-30
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Longueur
20 m
Diamètre
1.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable