Principaux documents
GF33080183
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
FP341050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 330-801-83
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash