Principaux documents
GF31473648
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FE220250
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
light tight (lt)
Forme
foil (hard
hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 314-736-48
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.05 mm