GF30067062
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 150 mm
Synonyme(s) :
W 607902
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 300-670-62
Longueur
150 mm
Diamètre
2.0 mm