Principaux documents
GF28887351
Stainless steel - AISI 321
tube, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.0 mm
Synonyme(s) :
FE217600
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 288-873-51
Longueur
100 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
2.0 mm